Learn More
Merck Membranen Amicon YM, für Ultrafiltration, NMGG=100000, D=150mm (VE=5Stck.)
Artikelnummer. 10389840 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Filtrationsbereich:
177 cm2
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Filtrationsbereich unitSize
10389840 177 cm2 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 10389840
Marke: Merck 14461
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Material (Membran) Regenerierte Cellulose
Filtercode PLHK
Filtrationsbereich 177 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwenden Sie Ultracel regenerierte Zellulosemembranen, um verdünnte Lösungen zu konzentrieren oder zu entsalzen
Menge 5Pack
Typ Ultrafiltrationsscheibe
Durchmesser (metrisch) Filter 150 mm