Learn More
Ismatec™ Reglo Independent Channel Control (ICC)-Peristaltikpumpen
Artikelnummer. p-7190465
Change view
Click to view available options
Flussrate:
24 ml/min
Kanäle:
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussrate Kanäle unitSize
16669762 24 ml/min 4 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 16669762
Marke: Ismatec™ 7800149
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Unabhängige Steuerung von Fluss und Richtung jedes Kanals über Tastatur oder PC
  • Durchflussrate 0,001 bis 35 ml/min pro Kanal
  • Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
  • USB-Schnittstelle für schnellen Anschluss an einen PC
  • Flexibilität eines bidirektionalen Flusses in jedem Kanal
Spezifikation
Genauigkeit ± 1%
Kanäle 4
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Flussrate 24 ml/min
Maximaler Druck 14,5 psi
Umkehrbar Ja
Anzahl Rollen 12
Spannung 100 V bis 240 V