Learn More
Regorafenib-Monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 30051061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051061 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051061 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3873.000250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Regorafenib-Monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Regorafenib Monohydrate
CAS 1019206-88-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Regorafenib Monohydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H15 Cl F4 N4 O3 . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]-3-fluorophenoxy]-N-methyl-, hydrate (1:1), Regorafenib Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C21H15ClF4N4O3.H2O/c1-27-19(31)18-10-13(6-7-28-18)33-12-3-5-17(16(23)9-12)30-20(32)29-11-2-4-15(22)14(8-11)21(24,25)26;/h2-10H,1H3,(H,27,31)(H2,29,30,32);1H2
SMILES O.CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)c(F)c2)ccn1
IUPAC-Name 4-[4-[[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoylamino]-3-fluorphenoxy]-N-methylpyridin-2-carboxamid;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 500.8307
Menge 250 mg
Formelmasse 500.0874 g/mol