missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aalborg™ MASSENDURCHFLUSSREGLER 0-500ML/MIN 0-500ML/MIN

Artikelnummer. 11913946
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Regler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11913946 Regler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11913946 Lieferant Aalborg™ Lieferanten-Nr. AFC26SVAN5C0/3NC06SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2378.25 €
    1446.36 € / 1 Stück
    Sparen 931.89 €
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Jede Einheit verfügt über einen fortschrittlichen geraden Röhrchensensor in Verbindung mit Durchflusskanalelementen aus Edelstahl. Der Aalborg™ AFC Thermal Mass Flow Controller ist für die Anzeige von Durchflussraten und die Steuerung der Durchfluss

  • Die Durchflussraten werden von Temperatur- und Druckschwankungen innerhalb der angegebenen Grenzen nicht beeinflusst.
  • Die Anschlüsse für die Stromversorgung des Schwingers sind durch Sicherungen und Polarität geschützt
  • Dichtheit
  • Feste Metallkonstruktion
  • Zähler-Optionen
  • Schutzschaltung

Spezifikation

Typ Regler
Genauigkeit ±1% (Endwert)
Nenndruck 70 bar
Zertifizierung/Konformität NIST-Kalibrierungszertifikat
Flussratenbereich 0 bis 500 ml/min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.