Learn More
Reichert™ Tragbare digitale Refraktometer
Click to view available options
Genauigkeit:
± 0,1%
0,3 °C Gykol, 0,003 rel. Dichte Batterieelektrolyt, 1 °C Scheibenflüssigkeit
5 °C
Auflösung:
0,1%
0.3 °C Glykol, 0.003 spez. Gew. Batterieelektrolyt, 1 ° C Scheibenflüssigkeit
5 °C
Temperaturkompensation:
20 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Messgerät, Tragekoffer, Batterien, Anweisungen
Hohe Funktionalität und Leistung in einem kleinen Paket
Diese vielseitigen Taschenrefraktometer sind einfach zu bedienen und liefern schnelle Ergebnisse. Sie sind sparsam im Betrieb und liefern 10,000+ Messungen an zwei AAA-Batterien.
- Die LCD-Anzeige wechselt zwischen Brechungsindex und % Brix
- Große Messbereiche von 1.3330 bis 1.4465 RI und 0.0 bis 62.0 % Brix für die Mehrzahl der Anwendungen
- Das kontrastreiche fünfstellige Display zeigt vollständige Messwerte an, ohne Scrollen der Ziffern
- Automatische Messungen in Sekundenschnelle auf Knopfdruck, ohne dass der Anwender auf die Interpretation einer Schattenlinie angewiesen ist
- Elektronischer automatischer Temperaturausgleich von 10 bis 40 °C (50 bis 104 °F) für präzise Messungen im Innen- oder Außenbereich
- Batterie: 2 “AAA”; der automatische Abschaltmodus verlängert die Batterielebensdauer über 10,000 Messungen hinaus; die Batteriestandsanzeige wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird
- Robustes Gehäuse; wasser- und staubdicht
- Rutschfester Griff durch Gummigriffe auf jeder Seite
- Display: Direkt ablesbare LCD-Anzeige; umschaltbar zwischen RI- und Brix-Skala
- Auflösung: 0.0001RI-Einheiten; 0.1 % Brix
- Genauigkeit: ±0.0002 RI, ±0.2 % Brix
- Wasserkalibrierung
- Temperaturgenauigkeit: ±0.1 °C
Zertifizierungen
CE, RoHS und WEEE
Compliance
IP65 staubdicht/wasserdicht
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Digitales, doppelskaliges Handrefraktometer |
| Brechungsindex | 1,33 bis 1,45 |
| Kalibrierung | Destilliertes Wasser |
| Genauigkeit | 0,3 °C Gykol, 0,003 rel. Dichte Batterieelektrolyt, 1 °C Scheibenflüssigkeit |
| Auflösung | 0.3 °C Glykol, 0.003 spez. Gew. Batterieelektrolyt, 1 ° C Scheibenflüssigkeit |
| Display | LCD |
| Beleuchtungsart | 589 nm-LED |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfach zu verwenden und schnelle Ergebnisse |
| Enthält | Messgerät, Tragekoffer, Batterien, Anweisungen |
| Zertifizierung/Konformität | IP65, RoHS, WEEE, CE |
| Mehr anzeigen |