Learn More
Reichert™ Rhino Handrefraktometer, extrem robust, für Flüssigkeitsuntersuchungen im Automobil-Bereich
Marke:  Reichert™ 81000-05
Artikelnummer. 11878611
  • 321.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2026
Beschreibung
Duo-Chek models test engine coolant and battery charge in factory and field use—fully IP67 water rresistant, dustproof, and impact resistant
Bestellinformation
Rhino Model for Industrial Fluid Testing is also available; see Cat. No. RE-10440.