Learn More
Reinecke-Salz, ACS-Reagenz, ≥93.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15661650 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15661650
Marke: Honeywell-Fluka 18368725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥93.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13573-16-5
MDL-Nummer MFCD00066638
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Reinecke-Salz
Schmelzpunkt 272 °C
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Strukturformel NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 336.43 mol
Reinheit (%) ≥ 93.0 %
Güte ACS-Reagenz