Learn More
BINDER™ Lüfter, verstärkt
Artikelnummer. 16474439 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Chambers FD 720
BINDER Kammern FED 720
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16474439 BINDER Kammern FED 720 1 Stück
16404059 BINDER Chambers FD 720 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16474439 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 80121781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2985.00 €
    2645.35 € / 1 Stück
    Sparen 339.65 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verstärkter Ventilator für erhöhte Luftwechselraten, einschließlich erhöhter Heizleistung für schnellere Aufheizzeit und verbesserte Erholungszeit bis 300 °C; nicht °in Verbindung mit der Lastmanagementoption.
  • Modell für 400 V
  • Erhöhung der Luftwechselraten
  • Erhöhte Wärmeabgabe für eine schnellere Aufheizzeit und eine verbesserte Wiederherstellungszeit
  • Für den Einsatz bei Temperaturen bis 300 °C.
  • Nicht zur Verwendung in Verbindung mit der Lastmanagementoption
Spezifikation
Beschreibung Lüfter, verstärkt – optionales 400 V-Modell, für erhöhte Luftwechselraten, einschließlich erhöhter Wärmeabgabe für schnellere Aufheizzeit und verbesserte Erholungszeit; max. 300 °C; nicht in Verbindung mit der Lastmanagementoption
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern FED 720
Temperatur (metrisch) 300 °C (max.)
Typ Lüfter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Höhere Luftwechselraten, einschließlich erhöhter Wärmeabgabe
Spannung 400 V