Learn More
Gilac™ Verstärkte, fein perforierte, stapelbare Kiste mit Griffen
Artikelnummer. 30245723
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
545 x 390 x 200 mm
545 x 390 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
30245723 545 x 390 x 200 mm 1 Stück
30245675 545 x 390 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245723 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G154749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.68 €
    31.29 € / 1 Stück
    Sparen 9.39 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fein perforierte Kiste aus lebensmittelechtem Kunststoff (HDPE). Stapelbare, verstärkte Kiste mit Griffen, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
  • Stapelbare, verstärkte Kiste mit Griffen, ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Die sehr feinen Perforationen gewährleisten eine hervorragende Belüftung der Lebensmittel, selbst beim Stapeln.
  • Diese verstärkte Box in Profiqualität ist für den intensiven Einsatz konzipiert.
Spezifikation
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Abmessungen (L x B) 545 x 390 mm
Abmessungen (L x B x H) 545 x 390 x 200 mm
Höhe (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) 545 mm
Breite (metrisch) 390 mm