Learn More
BINDER™ Innenkessel, verstärkt
Artikelnummer. 16414459 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16414459
Marke: BINDER™ 80121827
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese verstärkte innere Kammer erhöht die maximale Gesamtlast für verschiedene BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern auf 350 kg.
  • Erhöht die Kapazität auf bis zu 350 kg
  • Zur Verwendung mit BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 771.62 lb.
Beschreibung Innenkammer, verstärkt – max. Gesamtlast 350 kg
Kapazität (metrisch) 350 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion
Typ Innenkammer
Spannung 400 V