Learn More
BINDER™ Innenkessel, verstärkt
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion
BINDER Kammern FD 720 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhöht die Kapazität auf bis zu 350 kg
- Zur Verwendung mit BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 771.62 lb. |
| Beschreibung | Innenkammer, verstärkt – max. Gesamtlast 350 kg |
| Kapazität (metrisch) | 350 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern ED 720 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion |
| Typ | Innenkammer |
| Spannung | 400 V |