Learn More
Brady™ SIGN RESPIRATORY WAY D.100MM PP
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 267-DIA 100-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebotsschild Atemschutz verwenden |
| Dicke | 0,369 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Atemschutz verwenden |
| Mehr anzeigen |