Learn More
Brady™ Gebotsschilder, Augenschutz benutzen, VE=1 Stück PIC 250-DIA 100-B7527
Artikelnummer. 12807272 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
12807272 Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12807272 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 222603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.60 €
    7.48 € / 1 Stück
    Sparen 2.12 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Dicke 0,369 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Angezeigter Text Augenschutz verwenden
Produkttyp Sicherheitszeichen; Gebotszeichen
Farbe Weiß auf Blau