Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor physischen Gefahren
- Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Artikelnummer. 10245034
Change view
Click to view available options
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fuß verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Augenschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhandschuhe
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Durchmesser (metrisch):
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10245034 | Augen- und Gehörschutz verwenden | 200 mm | - |
| 10122264 | Schutzhandschuhe | 315 mm | 1 Stück |
| 10664725 | Schutzhandschuhe | 200 mm | - |
| 10356054 | Anwendung und Atemschutz – Kopf | 200 mm | 1 Stück |
| 10633195 | Atemschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 11790324 | Atemschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10507234 | Augenschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10346154 | Gesichtsschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10451074 | Gesichtsschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10020624 | Fuß verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10471644 | Vollschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10010624 | Vollschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10472984 | Kopf- und Augenschutz verwenden | 200 mm | - |
| 10525694 | Kopf- und Gehörschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10525504 | Kopfschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10214604 | Kopfschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10182454 | Gehörschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10346054 | Gehörschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10192304 | Überschuhe verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 11794834 | Überschuhe verwenden | 315 mm | - |
| 10692235 | Schutzkleidung verwenden | 200 mm | - |
| 10765885 | Schutzkleidung verwenden | 315 mm | - |
| 10623965 | Schutzhaube verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 11710334 | Schutzhaube verwenden | 315 mm | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10245034
Marke: Brady™ 252137
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 268-DIA 200-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Dicke | 0,369 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Augen- und Gehörschutz verwenden |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Farbe | Weiß auf Blau |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |