Learn More
Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Click to view available options
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fuß verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Augenschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhandschuhe
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Durchmesser (metrisch):
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 255-DIA 200-B7527 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Dicke | 0,369 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Schutzhandschuhe |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Mehr anzeigen |