Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Schilder und Etiketten
- Warnschilder vor physischen Gefahren
- Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Brady™ Gebotsschilder aus verstärktem Polypropylen
Artikelnummer. p-8001273| Artikelnummer. | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10122264 | Schutzhandschuhe | 315 mm | 1 Stück |
| 10664725 | Schutzhandschuhe | 200 mm | - |
| 10356054 | Anwendung und Atemschutz – Kopf | 200 mm | 1 Stück |
| 10633195 | Atemschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 11790324 | Atemschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10245034 | Augen- und Gehörschutz verwenden | 200 mm | - |
| 10507234 | Augenschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10346154 | Gesichtsschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10451074 | Gesichtsschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10020624 | Fuß verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10471644 | Vollschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10010624 | Vollschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10472984 | Kopf- und Augenschutz verwenden | 200 mm | - |
| 10525694 | Kopf- und Gehörschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10525504 | Kopfschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10214604 | Kopfschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10182454 | Gehörschutz verwenden | 315 mm | 1 Stück |
| 10346054 | Gehörschutz verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 10192304 | Überschuhe verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 11794834 | Überschuhe verwenden | 315 mm | - |
| 10692235 | Schutzkleidung verwenden | 200 mm | - |
| 10765885 | Schutzkleidung verwenden | 315 mm | - |
| 10623965 | Schutzhaube verwenden | 200 mm | 1 Stück |
| 11710334 | Schutzhaube verwenden | 315 mm | 1 Stück |
Product Code. 10122264
Brand: Brady™ 252114
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Beschreibung | Verstärktes Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) | 315 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 120 °C |
| Dicke | 0,369 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Schutzhandschuhe |
| Produkttyp | Gebotsschild |
| Farbe | Weiß auf Blau |