Learn More
Brady™ SIGN PHOTOS FORBIDDEN D.100MM PP
Artikelnummer. 11750184
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11750184
Marke: Brady™ 222973
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbotsschilder „Fotografieren verboten“
Dicke 0,369 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Rund
Angezeigter Text Fotografieren verboten
Produkttyp Keine „Fotografieren verboten“-Schilder
Farbe Schwarz auf Weiß