Learn More
Brady™ Verbotsschilder: Kein Trinkwasser
Artikelnummer. 10244894 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
10244894 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10244894 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 252011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.50 €
    12.26 € / 1 Stück
    Sparen 2.24 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026