Learn More
Brady™ Verbotsschilder: Abstellen oder Lagern verboten!
Artikelnummer. 10585114 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
315 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
10585114 315 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10585114 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 252020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.45 €
    29.95 € / 1 Stück
    Sparen 5.50 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026