Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder aus verstärktem Polypropylen
Artikelnummer. 10545704
Click to view available options
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warn-Piktogramm: korrosive Batterien
Warnung vor Flurförderzeugen
Höhe (metrisch):
100 mm
178 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10545704
Marke: Brady™ 252220
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC 310-TRI 200-B7527
Material Polypropylen
Menge Je 1
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warn-Piktogramm: korrosive Batterien
Produkttyp Sicherheitswarnzeichen
Farbe Schwarz auf gelb