Learn More
Brady™ Warnschilder aus verstärktem Polypropylen
Artikelnummer. p-8001277
Click to view available options
Angezeigter Text:
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Warnung vor giftigen Stoffen
Warnung vor hängender Last
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Warnung vor schädlichen Substanzen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Breite (metrisch):
200 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10021734
Marke: Brady™ 252248
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC 324-TRI 200-B7527
Material Polypropylen
Beschreibung Verstärktes Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,369 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Rutschgefahr
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb