Learn More
Fisherbrand™ Verstärkte Silikonschläuche
Artikelnummer. 11793974 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
12.5 mm
16.0 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8.0 mm
11.4 mm
18.9 mm
25.6 mm
Maximaler Druck:
30 bar
40 bar
60 bar
Dicke (metrisch):
2.5 mm
3.2 mm
4.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Dicke (metrisch) unitSize
11793974 12.5 mm 18.9 mm 30 bar 3.2 mm 1 Stück
11753974 5 mm 11.4 mm 40 bar 3.2 mm 1 Stück
11743974 3 mm 8.0 mm 60 bar 2.5 mm 1 Stück
11703984 16.0 mm 25.6 mm 30 bar 4.8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11793974
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Druck- und Reißfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich. Fisherbrand™ verstärkte Silikonschläuche sind geruchlos und ungiftig.
  • Autoklavierbar
  • Glänzendes Erscheinungsbild
  • Durchsichtig und robust
  • FDA-konform (Lebensmittel)
  • Anwendungsgebiete sind Pharmazie, Hochdruck- und Temperaturarbeiten, Biotechnologie und Luft- und Raumfahrt.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, BFR und WRAS zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 12.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 18.9 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Maximaler Druck 30 bar