Learn More
Gilac™ Verstärkter stapelbarer Behälter
Artikelnummer. 31777265
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 L
42 L
64 L
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
31777265 64 L 1 Stück
31777246 32 L 1 Stück
31777264 42 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31777265 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G186420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.24 €
    34.83 € / 1 Stück
    Sparen 15.41 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den anspruchsvollen Einsatz gebaut, bieten diese verstärkten stapelbaren Behälter eine hohe Ladekapazität, sichere Stapelung und eine langlebige Konstruktion in 32-, 42- und 64-Liter-Kapazitäten
  • Trägt schwere Lasten ohne Verformung (verstärkte vertikale Struktur).
  • Stapelbar auf große Höhen.
  • Abmessungen:
    • 600 x 400 x 170 mm
    • 600 x 400 x 220 mm
    • 600 x 400 x 320 mm
  • Kapazität:
    • 32 l
    • 42 l
    • 52 l
  • Gewicht:
    • 1,9 kg
    • 2,15 kg
    • 2,84 kg
  • Keine Sicherungszonen für eine einfache und optimale Reinigung. Spülmaschinenfest.
  • Abgerundete äußere Ecken für eine sichere Arbeitsumgebung.
  • Integrierte Griffe für einfaches Handling.
  • Hergestellt aus HDPE. Leichter Behälter mit hoher Verschleiß-, Stoß- und Kratzfestigkeit. Geruchsfrei, garantiert.
  • Lebensmittelkontaktsicher (Eignungszertifikat).
  • Hergestellt in Europa.
  • 100 % recycelbar.
Spezifikation
Typ Vorratsbehälter
Material HDPE
Farbe Weiß
Form Rechteckig
Kapazität (metrisch) 64 L