Learn More
Memmert™ Verstärkter Edelstahl-Gitterrost
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Max. Belastung der Kammer beachten; elektropoliert, max. Belastung 60 kg
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPP1060eco |