Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Gummi- und Silikonschläuche
- Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Artikelnummer. 30053677 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/8 in
1-3/8 in.
1/2 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
15 ft.
25 ft.
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
4.50 Meter
7.60 Meter
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30053677 | 1/4 in. | 1/2 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30054259 | 3/8 in. | 5/8 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053418 | 1/2 in. | 3/4 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053008 | 1/8 in. | 3/8 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30054078 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30054058 | 1 in. | 1-3/8 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053594 | 1/2 in. | 3/4 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053110 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30053019 | 1/8 in. | 3/8 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30054157 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30054038 | 1/4 in. | 1/2 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30053981 | 5/8 in. | 1 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053079 | 5/8 in. | 1 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30053370 | 5/8 in. | 1 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30054114 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053654 | 1/8 in. | 3/8 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053416 | 1/4 in. | 1/2 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053007 | 3/8 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053183 | 1 in. | 1-3/8 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30053677
Marke: Cole-Parmer 5011632
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Material | TPE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Sterilisationsmethode | E-beam/gamma irradiation between 25 and 45 kGy |
| Farbe | Translucent |