Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Gummi- und Silikonschläuche
- Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Cole-Parmer Reinforced Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubing
Artikelnummer. 30054078 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1-1/8 in
1-3/8 in.
1/2 in.
1 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
15 ft.
25 ft.
50 ft.
Packungsgröße:
15 Meter
4.50 Meter
7.60 Meter
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30054078 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30054259 | 3/8 in. | 5/8 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053418 | 1/2 in. | 3/4 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053008 | 1/8 in. | 3/8 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30054058 | 1 in. | 1-3/8 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053594 | 1/2 in. | 3/4 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053110 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30053019 | 1/8 in. | 3/8 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30054157 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30054038 | 1/4 in. | 1/2 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30053677 | 1/4 in. | 1/2 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053981 | 5/8 in. | 1 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053079 | 5/8 in. | 1 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
| 30053370 | 5/8 in. | 1 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30054114 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053654 | 1/8 in. | 3/8 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053416 | 1/4 in. | 1/2 in. | 25 ft. | 7.60 Meter |
| 30053007 | 3/8 in. | 5/8 in. | 50 ft. | 15 Meter |
| 30053183 | 1 in. | 1-3/8 in. | 15 ft. | 4.50 Meter |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 30054078
Brand: Cole-Parmer 5011623
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to silicone tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. Low protein binding and nonpyrogenic material. Thermally weldable. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Specifikationer
Specifikationer
| Zertifizierung/Konformität | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/4 in. |
| Material | TPE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1-1/8 in |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
| Sterilisationsmethode | 135°C |
| Farbe | Translucent |
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?