missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalibrierstandards für relative Luftfeuchtigkeit, Rotronic™

Product Code. 11363200
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11363200 missing translation for 'mfr' Rotronic missing translation for 'supplierNo' EA11SCS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Specifications

CAS 7550-35-8
Summenformel BrLi
Siedepunkt 150°C
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur für die Kalibrierung von Feuchtemessgeräten geeignet
Synonym Lithium monobromide
InChI-Schlüssel AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Br-]
IUPAC-Name Lithium(1+)-Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 86.84
compliance-icons
Product Identifier
  • Humidity Standard 11.3 %RH
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bromide
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.