Learn More
Invitrogen™ Relatlimab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200110900
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Código de producto. Menge unitSize
30282535 100 μg 100 Mikrogramm
30282814 1 mg 1 Milligramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30282535
Marca: Invitrogen™ MA558685
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Relatlimab targets LAG-3, which is a protein that not only helps increase the activity of T cells on tumors, but also makes other T cells have an inhibitory effect.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Relatlimab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias BMS-986016; ONO-4482
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4SP
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.