Learn More
Thermo Scientific Chemicals Remazol Brillantblau R, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Remazol Brilliant Blue R |
| CAS | 2580-78-1 |
| Summenformel | C22H16N2Na2O11S3 |
| MDL-Nummer | MFCD00001215 |
| Synonym | C.I. 61200 |
| InChI-Schlüssel | KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L |
| Infrarotspektrum | Echt |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=C2C(=O)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=C(NC2=CC=CC(=C2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)C=C1S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | Dinatrium-1-amino-9,10-dioxo-4-({3-[2-(sulfonatooxy)ethansulfonyl]phenyl}amino)-9,10-dihydroanthracen-2-sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 626.53 |
| Mehr anzeigen |