Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, polyvalent für E. coli
Artikelnummer. 12627539
Click to view available options
Beschreibung:
E. coli Polyvalent 2 (Typen O26, O55, O111, O119, O126)
E. coli Polyvalent 3 (Typen O86, O114, O125, O127, O128)
E. coli Polyvalent 4 (Typen O44, O112, O124, O142)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12627539
Marke: Thermo Scientific™ R30954901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
Remel Agglutinationsseren, E. coli Polyvalent, dienen zur serologischen Identifizierung von E. coli mit Objektträger- und/oder Röhrchen-Agglutinationstests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung E. coli Polyvalent 2 (Typen O26, O55, O111, O119, O126)
Nachweisbare Analyten E. coli durch Objektträger- und/oder Rährchenagglutinationstests
Typ Agglutinationsseren
Verpackungsart 2 ml/Fläschchen
Menge 2 mL
Spezifität types O26, O55, O111, O119, O126