Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinationsseren, Haemophilus influenzae
Beschreibung
Remel Agglutinationsseren werden für die serologische Identifizierung von H. influenzae mittels Schnelltest und CIE-Verfahren verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sera für die Agglutination, Haemophilus influenzae Typ C |
| Nachweisbare Analyten | H. influenzae durch Schnell-Objektträger-Agglutinationstest und CIE-Verfahren |
| Typ | Agglutinationsseren |