Learn More
Thermo Scientific™ Remel™Agglutinationsseren, Salmonella O
Description
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
- Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
Specifications
Specifications
| Kontrollsets | Positiv |
| Beschreibung | O-Faktor Salmonellen 6, 7 (Gruppe C1) |
| Nachweisbare Analyten | Salmonellen O Antigen |
| Typ | Agglutinationsseren |
| Organismengruppe | Gruppe C1 |
| Verpackungsart | 2 ml/Fläschchen |
| Menge | 2 mL |
| Klasse des Zielorganismus | Salmonella O |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.