Learn More
Thermo Scientific™ Remel™Agglutinationsseren, Salmonella O
Artikelnummer. 11964092
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
O-Faktor Salmonellen 10 (Gruppe E1)
O-Faktor Salmonellen 11 (Gruppe F)
O-Faktor Salmonellen 13, 22 (Gruppe G)
O-Faktor Salmonellen 14 (Gruppe H)
O-Faktor Salmonellen 15 (Gruppe E2)
O-Faktor Salmonellen 16 (Gruppe I)
O-Faktor Salmonellen 19 (Gruppe E4)
O-Faktor Salmonellen 2 (Gruppe A)
O-Faktor Salmonellen 27 (Gruppe B)
O-Faktor Salmonellen 39 (Gruppe Q)
O-Faktor Salmonellen 4 (Gruppe B)
O-Faktor Salmonellen 5 (Gruppe B)
O-Faktor Salmonellen 6, 7 (Gruppe C1)
O-Faktor Salmonellen 8 (Gruppe C2)
O-Faktor Salmonellen 9 (Gruppe D)
O-Faktoren Salmonellen 3, 10, 15, 19 (Gruppe E)
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
11964092 O-Faktor Salmonellen 4 (Gruppe B) 2 Milliliter
11933332 O-Faktoren Salmonellen 3, 10, 15, 19 (Gruppe E) -
12653638 O-Faktor Salmonellen 16 (Gruppe I) 1 Stück
12697559 O-Faktor Salmonellen 11 (Gruppe F) 1 Stück
11963332 O-Faktor Salmonellen 2 (Gruppe A) 2 Milliliter
11913332 O-Faktor Salmonellen 6, 7 (Gruppe C1) 2 Milliliter
12663648 O-Faktor Salmonellen 39 (Gruppe Q) 1 Stück
11954092 O-Faktor Salmonellen 8 (Gruppe C2) 2 Milliliter
12697569 O-Faktor Salmonellen 27 (Gruppe B) 1 Stück
12687559 O-Faktor Salmonellen 10 (Gruppe E1) -
12623638 O-Faktor Salmonellen 13, 22 (Gruppe G) 1 Stück
12643638 O-Faktor Salmonellen 15 (Gruppe E2) 1 Stück
12633638 O-Faktor Salmonellen 14 (Gruppe H) 1 Stück
11934092 O-Faktor Salmonellen 5 (Gruppe B) 2 Milliliter
12683638 O-Faktor Salmonellen 19 (Gruppe E4) 1 Stück
11944092 O-Faktor Salmonellen 9 (Gruppe D) 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11964092 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R30956901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    141.20 € / 2 Milliliter
    Sparen 12.80 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Identifikation somatischer O-Antigene von Salmonella-Stämmen nach Objektträger bzw. Röhrchen-Agglutinationstest.
Salmonellen Polyvalent-Agglutinationssera sind für Objektträger-Agglutinations-Screening-Verfahren zur serologischen Identifizierung von Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Monovalente Salmonellen-Agglutinationssera sind zur serologische Identifizierung von Salmonella-Kulturen zu epidemiologischen und diagnostischen Zwecken vorgesehen. Die Salmonella H-Antiseren können bei Phasenwechselverfahren1 verwendet werden. Nur zur In-vitro-Diagnostik. Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
  • Ausgewählte Seren dienen auch zum Gebrauch als Positivkontrolle für gefärbte Salmonella-Suspensionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kontrollsets Positiv
Beschreibung O-Faktor Salmonellen 4 (Gruppe B)
Nachweisbare Analyten Salmonellen O Antigen
Typ Agglutinationsseren
Organismengruppe Gruppe B
Verpackungsart 2 ml/Fläschchen
Menge 2 mL
Klasse des Zielorganismus Salmonella O