Learn More
Thermo Scientific™ Shigella dysenteriae Polyvalent (1–10) Agglutinationssera
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ Shigella dysenteriae Polyvalent (1–10) Agglunationssera zur präsumtiven Identifizierung von Shigella-Kulturen für epidemiologische und diagnostische Zwecke. Diese Sera eignen sich für den Einsatz in Objektträger-Agglutinationstests. Die serologischen Tests basieren darauf, dass die als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen im Serum produzierten Antikörper, sichtbar mit Bakterien agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Antiserea dienen nur der serologischen Identifizierung; die vollständige Identifizierung eines Organismus muss in Verbindung mit biochemischen Tests erfolgen.
Shigella dysenteriae können anhand ihrer Reaktionen mit spezifischen Antiseren differenziert werden. Remel Shigella dysenteriae Polyvalent (1–10) Agglutinationssera decken die S. dysenteriae-Typen 1 bis 10 ab. Da Shigella mit einigen nicht-motilen Serotypen von E. coli (Alkalescens-Dispar-Gruppe) verwechselt werden kann, steht zur Differenzierung ein zusätzliches Serum (R30164301) zur Verfügung.
- Sofort einsatzbereit: Wird als gebrauchsfertiges Agglutinationserum geliefert.
- Leicht zu interpretieren: Sichtbare Agglutination mit S. dysenteriae Typ 1 bis 10. Kontrolllösung zeigt keine sichtbare Agglutination.
Shigella dysenteriae Polyvalent (1–10) Agglutinationssera werden in Kaninchen produziert und mit 0,5 % Phenol konserviert. Jede Tropfflasche enthält 2 ml Flüssigkeit und wird gebrauchsfertig geliefert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Polyvalent für Shigella dysenteriae (1 -10) |
| CE-Zeichen | Ja |
| Nachweisbare Analyten | serologische Identifizierung von Shigella-Kulturen durch Objektträger-Agglutinationsschnelltest |
| Format | Fläschchen |
| Verpackungsart | 2 ml/Fläschchen |
| Menge | 2 mL |