Learn More
Thermo Scientific™ Shigella flexneri Polyvalente (1 bis 6, X und Y) Agglutinationssera
Artikelnummer. 13275579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13275579 2 mL 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13275579 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R30163801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    113.68 € / 2 Milliliter
    Sparen 40.32 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Shigella flexneri Polyvalente (1 bis 6, X und Y) Agglutinationssera zur präsumptiven Identifizierung von Shigella-Kulturen mittels Objektträger-Agglutination.
Thermo Scientific™ Remel™ Shigella flexneri Polyvalente (1 bis 6, X und Y) Agglutinationssera zur präsumtiven Identifizierung von Shigella-Kulturen für epidemiologische und diagnostische Zwecke. Diese Sera eignen sich für den Einsatz in Objektträger-Agglutinationstests. Die serologischen Tests basieren darauf, dass die als Reaktion auf die Exposition gegenüber Bakterien-Antigenen im Serum produzierten Antikörper, sichtbar mit Bakterien agglutinieren, die homologe Antigene tragen. Antiserea dienen nur der serologischen Identifizierung; die vollständige Identifizierung eines Organismus muss in Verbindung mit biochemischen Tests erfolgen.
Shigella flexneri können anhand ihrer Reaktionen mit spezifischen Antisera differenziert werden. Die Remel Serie von polyvalenten Antisera decken S. Flexneri Typen 1 bis 6, X und Y ab. Da Shigella mit einigen nicht motilen Serotypen von E. coli (Alkalescens-Dispar-Gruppe) verwechselt werden kann, steht ein zusätzliches Serum (R30164301) zur Differenzierung zur Verfügung.
  • Gebrauchsfertig: Wird als gebrauchsfertiges Agglutinationserum geliefert.
  • Leicht zu interpretieren: Sichtbare Agglutination mit S. flexneri Typ 1 bis 6, X und Y. Kontrolllösung zeigt keine sichtbare Agglutination.
Shigella flexneri Polyvalente (1 bis 6, X und Y) Agglutinationssera werden in Kaninchen produziert und mit 0,5 % Phenol konserviert. Jede Tropfflasche enthält 2 ml Flüssigkeit und wird gebrauchsfertig geliefert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Polyvalent für Shigella flexneri (1 bis6, X und Y)
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten serologische Identifizierung von Shigella-Kulturen durch Objektträger-Agglutinationsschnelltest
Format Fläschchen
Verpackungsart 2 ml/Fläschchen
Menge 2 mL