Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop Calcofluor-Weiß
Artikelnummer. 12789230
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12789230
Marke: Thermo Scientific™ R21507
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nachweis von Pilzen, Hefen, Mikrosporidium, Acanthamoeba und Pneumocystis mit BactiDrop™ Calcofluor-Weiß fluoreszierendem Färbemittel.
Nachweis von Pilzen, Hefen, Mikrosporidien, Acanthamoeba und Pneumocystis carinii mit Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Calcofluor-Weiß fluoreszierendem Färbemittel. 1961 beobachtete Darken die Aufnahme von Calcofluor-Weiß durch aktiv wachsende Kulturen von Hefe und höheren Pilzen1. Hageage und Harrington verwendeten Calcofluor-Weiß (CFW) für den Nachweis von Hyphen und Hefen in klinischen Proben2. Baselski und Robison berichteten über den Einsatz von CFW für den Nachweis von P.-carinii-Zysten3. Wilhelmus et al. zeigten die Fluoreszenz von Acanthamoeba Keratitis4. Weber et al. berichteten, dass CFW auch Mikrosporidia-Sporen färbt5.
Calcofluor-Weiß ist eine schnelle, unspezifische Fluorochromfärbung, die für den mikroskopischen Nachweis von Pilzen, Hefen, Acanthamoeba-Zysten, Mikrosporidien und Pneumocystis carinii in klinischen Proben verwendet wird. Calcofluor-Weiß wurde vor Kurzem auch für den Nachweis von Pilzen in direkten Präparaten und in deparaffinisierten Gewebeschnitten verwendet.6,7. CFW ist ein chemofluoreszierendes optisches Aufhellungsmittel, das Cellulose und Chitin bindet. Diese Verbindung stellt die Zellwände von zellulosehaltigen Organismen bei Anregung mit langwelligem ultraviolettem Licht dar2. Gebrauchsfertig: Flüssigreagenz Leicht zu interpretieren: Pilzbestandteile, Hefe – hellgrüne Fluoreszenz mit typischer Morphologie Acanthamoeba-Zysten – Zysten (10 bis 25 μm) erscheinen gewellt und doppelwandig mit hellgrüner Fluoreszenz und Zytoplasma in hellem Orange. Mikrosporidien – hellgrüne Fluoreszenz, intestinale Mikrosporidiensporen mit einer Größe von 0,9 bis 1,5 μm bis 1,2 bis 2,0 μm, Zellwand erscheint heller, aber die Färbung ist nicht spezifisch. Pneumocystis carinii – leuchtende hellgrüne Fluoreszenz, Zysten haben einen Durchmesser von 5 bis 8 μm und enthalten bis zu 8 halbmondförmige oder pleomorphe Sporozoiten, Zellwand und Doppelklammerstrukturen im Inneren der Zysten sind intensiv gefärbt. Bakterien – schwache bis keine Fluoreszenz, typische kokkoide oder bazilläre Form Dieses Reagenz enthält Calcofluor-Weiß (1g/1000 ml) als Fluoreszenzfarbstoff. Hinzufügen von Evans Blau Farbstoff minimiert Hintergrundmaterial. Vor der Färbung mit CFW wird Kaliumhydroxid 10 % (REF R21524) als Reinigungsmittel zur Auflösung von Gewebezellen verwendet. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ BactiDrop Calcofluor Weiß
Menge 50/Packung
Volumen (metrisch) 0,75 ml-Ampullen