Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Ferrikchlorid
Product Code. 12719240
Change view
Click to view available options
Menge:
50 x 0,75 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge
12719240 50 x 0,75 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 12719240 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R21514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 €
    165.30 € / 1 Stück
    Sparen 14.70 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie BactiDrop™ Eisenchlorid (10 %)-Reagenz zum Nachweis der Phenylalanin-Desaminierung im Phenylalanin-Test.
Nachweis der Desaminierung von Phenylalanin mithilfe des Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Eisenchlorid (10 %)-Reagenz. Henecka und Houben-Weyl haben gezeigt, dass beim Test auf das Vorhandensein von Phenylbrenztraubensäure mit einer wässrigen Lösung aus Eisenchlorid eine grüne Farbreaktion stattfindet.1,2 Dieser biochemische Test ist nützlich für die Differenzierung von Enterobacteriaceae. Die meisten Mitglieder der Proteus- und Providencia-Gruppen ergeben eine positive Phenylalanin-Testreaktion.3,4
Die Fähigkeit, Phenylalanin zu Phenylbrenztraubensäure zu desaminieren, wird durch den Phenylalanin-Test gemessen. Eisenchlorid wirkt als Chelatbildner, das mit Phenylbrenztraubensäure reagiert und eine grüne Farbe produziert.5 Gebrauchsfertig: Flüssigkeit Reagenz Schnelltest: Sichtbarer Farbwechsel innerhalb von 5 Minuten nach Zugabe des Reagenz Leicht zu interpretieren: Positiver Test – Entwicklung der grünen Farbe innerhalb von 5 Minuten Negativer Test – Keine Farbentwicklung BactiDrop™ Eisenchlorid (10 %) enthält Eisenchlorid, 6H2O in Salzsäure und entmineralisiertem Wasser und wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 20 °C bis 25 °C
Beschreibung BactiDrop Ferric-Chlorid
CE-Zeichen Ja
Menge 50 x 0,75 ml
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.