Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovac's Indole
Artikelnummer. 12739240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 0,75 ml
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12739240 50 x 0,75 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12739240 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R21522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 €
    165.30 € / 50 Stück
    Sparen 40.70 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestimmen Sie mittels BactiDrop™ Kovacs-Indol-Reagenz die Fähigkeit von Mikroorganismen, Indol aus Tryptophan abzuspalten.
Bestimmen Sie mit dem Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Kovacs-Indol-Reagenz die Fähigkeit von Mikroorganismen, insbesondere Enterobacteriaceae, Indol von dem Tryptophan-Molekül abzuspalten. Frühere Tests zur Bestätigung der Indolproduktion erforderten ein Xylen-Extraktionsverfahren, um kleine Mengen Indol nachzuweisen, die bei der Abspaltung von Tryptophan gewonnen wurden. Kovacs verwendete Amylalkohol statt Ethylalkohol, um das Extraktionsverfahren des Ehrlich-Boehme-Reagenz zu umgehen.1 Gadebusch und Gabriel berichteten, dass die Substitution von Isoamylalkohol zu einer größeren Stabilität des Kovacs-Reagenz führte.2
Tryptophanasen sind intrazelluläre Enzyme, die die Indolproduktion durch Hydrolysierung der Aminosäure Tryptophan vermitteln. Indol verbindet sich mit Dimethyl-Aminobenzaldehyd zu einer roten Verbindung. Dies ist ein Kondensationsprodukt, das durch eine Säurespaltung eines Proteins entsteht.3 Gebrauchsfertig: Flüssigkeit Reagenz Leicht zu interpretieren: Positiver Test – Ein rosa-roter Ring zwischen Bouillon und Reagenz Negativer Test – Kein Farbentwicklung Kovacs-Indol-Reagenz enthält 5 % w/v ρ-Dimethylaminobenzaldehyd (CAS 100-10-7), Salzsäure (konzentriert) (CAS 7647-01-0) und Amylalkohol (CAS 71-41-0) und wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 20 °C bis 25 °C
Beschreibung BactiDrop Indole, Kovacs
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Fähigkeit von Mikroorganismen, vor allem Enterobacteriaceae, Indol vom Tryptophan-Molekül zu trennen, Free Nitrogen Gas
Menge 50 x 0,75 ml