Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Contact Plate Sterile Tryptic Soy Agar w/Lecithin, Polysorbate 80 (Irradiated)
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Contact Plate Sterile Tryptic Soy Agar with Lecithin, Polysorbate 80 (Irradiated) is for the cultivation of bacteria, yeast and fungi.
- Doppelt verpackt, mit einem dritten Beutel zur Verwendung durch den Kunden (Doppelte Verpackung + Beutel)
- Die Produkte werden im Reinraum hergestellt und durch Gammastrahlung als steril validiert.
- Dank der GripFit™ Technologie lässt sich sicherstellen, dass der Deckel bei der Handhabung in Position bleibt, aber während der Umgebungsüberwachung einfach entfernt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Abklatschplatten; steril; Trypton-Soja-Agar mit Lecithin; Gammabestrahlt |
| Format | Abklatsch – doppelt verpackt |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10/Packung |
Not intended for IVD use.