Learn More
Thermo Scientific™ D/E(Dey-Engley)-Neutralisierungsbouillon (dehydriert)
Beschreibung
Neutralisieren Sie mit D/E-Neutralisierungsbouillon chemische Desinfektionsmittel, um eine bakteriostatische und bakterizide Aktivität in Umweltprobenahmeverfahren zu bestätigen.
Neutralisieren Sie mit Thermo Scientific™ Remel™ D/E(Dey-Engley)-Neutralisierungsbouillon (dehydriert) chemische Desinfektionsmittel, um eine bakteriostatische und bakterizide Aktivität in Umweltprobenahmeverfahren zu unterscheiden. Dieses Medium wurde 1970 von Engley und Dey für die Neutralisierung und Prüfung von Antiseptika und Desinfektionsmitteln entwickelt.1 Es wird im Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods von der American Public Health Association (APHA) für die Umweltprobenahme empfohlen.2
Neutralisieren Sie mit D/E (Dey-Engley)-Neutralisierungsbouillon chemische Desinfektionsmittel, um eine bakteriostatische und bakterizide Aktivität in Umweltprobenahmeverfahren zu unterscheiden.Das Medium kann eine Reihe von Chemikalien neutralisieren, darunter Quecksilber-, Jod- oder Chlorpräparate, quaternäre Ammoniumverbindungen, Formaldehyd und Glutaraldehyd.
- Leichte Identifizierung:Bromkresolviolett wird als Indikator für die Fermentierung von Dextrose verwendet, da bei einem sauren pH-Wert eine Verschiebung von Violett nach Gelb stattfindet.
- Einfache Differenzierung:Alle Röhrchen mit D/E-Neutralisierungsbouillon in geeignete Medien wie D/E-Agar subkultivieren, um das Wachstum zu beobachten (lebensfähige Mikroorganismen).
- Bakteriostatische Substanz – Wachstum durch Röhrchen mit negativer D/E-Neutralisierungsbouillon.
- Bakterizide Substanz – kein Wachstum durch Röhrchen mit negativer D/E-Neutralisierungsbouillon.
- Empfohlen im Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods durch die American Public Health Association (APHA) für die Umweltprobenahme2.
Dieses Medium enthält Pepton und Hefeextrakt als Quelle von Stickstoff, Kohlenstoff und Vitaminen.Dextrose liefert Energie und Natriumthiosulfat ist zur Neutralisierung von Chlor und Jod integriert.Polysorbat 80 neutralisiert Phenole und Formalin.Natriumthioglykolat neutralisiert Quecksilberverbindungen.Natriumbisulfit neutralisiert Formaldehyd und Glutaraldehyd.Lecithin neutralisiert quaternäre Ammoniumverbindungen.Dieses Medium eignet sich für Umweltproben, bei denen die Neutralisierung der Chemikalie für die Bestimmung der bakteriziden Aktivität wichtig ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | D/E neutralisierende Bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.