Learn More
Thermo Scientific™ Dermatophyt-Testmedium (DermaTube)
Beschreibung
Ermöglichen Sie die selektive und differenzielle Isolierung pathogener Pilze aus kutanen Quellen mit Dermatophyt-Testmedium (DermaTube).
Ermöglichen Sie die selektive und differenzielle Isolierung pathogener Pilze aus kutanen Quellen mit Thermo Scientific™ Remel™ Dermatophyt-Testmedium (DermaTube). Dieses Medium wurde von Taplin et al. für den Einsatz an Orten formuliert, an denen keine spezielle Ausbildung und mikroskopische Untersuchung verfügbar sind1. Ein pH-Indikator und drei antimikrobielle Wirkstoffe werden in den Agar integriert, um ein differentielles und selektives Medium für die Isolierung von Dermatophyten der Gattungen Microsporum, Trichophyton und Epidermophyton zu bieten.
Dermatophyten sind Pilze, die keratinolytische Eigenschaften besitzen, mit denen sie in Haut, Nägel und Haar eindringen können2. Die durch diese Organismen verursachten Infektionen werden häufig als Ringwurm bezeichnet und werden durch das lateinische Wort Tinea gefolgt vom infizierten Körperbereich klassifiziert3. Ermöglichen Sie die selektive und differenzielle Isolierung pathogener Pilze aus kutanen Quellen mit Dermatophyt-Testmedium (DermaTube).
- Gebrauchsfertig: Anwenderfreundliche Fertigmedien.
- Selektiv: Cyclohexamid, Chloramphenicol und Gentamycin sind selektive Wirkstoffe, die die meisten saprophytischen Pilze und viele grampositive und gramnegative Bakterien hemmen, einschließlich einiger Pseudomonas.
- Einfache Bestimmung: Phenolrot ist ein pH-Indikator, der alkalische Metaboliten erkennt, die von Dermatophyten produziert werden, was zu einer roten Farbentwicklung des Mediums führt.
Dieses Medium wird für die Verwendung in qualitativen Verfahren empfohlen. Dieses Medium enthält Sojapeptone, die die Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen liefern, die für das Wachstum von Mikroorganismen erforderlich sind. Dextrose ist eine Energiequelle.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DermaTube™ |
| Format | 27mm x 70mm, Röhrchen |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 10 x 12 ml |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.