Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ m ENDO Agar LES
Beschreibung
Es wird für die Kultivierung und Zählung von Coliformbakterien aus Wasser mit der Membranfiltrationsmethode empfohlen.
Kultivieren und zählen Sie Coliformbakterien aus Wasser mithilfe der Membranfiltrationsmethode mit Thermo Scientific™ Remel™ m ENDO Agar LES (dehydriert) aus. Endo-Medium wurde erstmals von Endo im Jahr 1904 vorgeschlagen und ermöglichte die Differenzierung zwischen Laktose-Fermentern und Nicht-Fermentern. Das Medium m ENDO Agar LES wird gemäß der Formulierung von McCarthy, Delaney und Grasso1 in Übereinstimmung mit der Lawrence Experimental Station (LES) hergestellt und für die Zählung von Coliformorganismen in Wasser verwendet.2 Es wird von der American Public Health Association (APHA) für die Zählung von Coliformen in Wasser, Abwasser und Lebensmitteln empfohlen.2,3
Coliforme Bakterien sind Indikatororganismen, die zur Beurteilung der Wirksamkeit der Wasseraufbereitung und -desinfektion sowie zur Überwachung der hygienischen Integrität von Wasser und Abwasser verwendet werden.Es handelt sich um aerobe oder fakultativ anaerobe, gramnegative, nicht sporenbildende Bakterien, die Laktose fermentieren und Säure und Gas produzieren können.
Verwenden Sie m ENDO Agar LES zur Zählung von coliformen Bakterien durch Membranfiltration.
- Selektives Medium:Natriumlaurylsulfat und Natriumdeoxycholat hemmen nicht-coliforme Bakterien
- Empfohlen von der American Public Health Association (APHA) in Standardmethoden für die Prüfung von Wasser und Abwasser und Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods2,3
- Leicht zu interpretieren:Coliforme Bakterien bilden rote Kolonien mit metallisch-grünem Glanz innerhalb von 24 Stunden, wenn sie bei 35 °C inkubiert werden
Dieses Medium enthält Lactose als Kohlenhydratquelle.Casein-Pepton und Casein-Fleisch-Polypepton liefern wesentliche Nährstoffe für das Wachstum von Bakterien.Hefeextrakt dient als Wachstumsförderer und liefert Vitamine des B-Komplexes.Monokalium- und Dikaliumphosphat dienen als Puffer, während Natriumchlorid Elektrolyte liefert und das osmotische Gleichgewicht aufrechterhält.Natriumlaurylsulfat und Natriumdeoxycholat sind selektive Wirkstoffe, die das Wachstum von grampositiven Bakterien hemmen.Basisches Fuchsin dient als pH-Indikator.Agar ist das Verfestigungsmittel.
Bei der Lactose-Fermentation entsteht Acetaldehyd, das mit Natriumsulfit und basischem Fuchsin zu roten Kolonien reagiert.Ein metallisch-grüner Glanz wird beobachtet, wenn der Organismus bei der schnellen Fermentation von Lactose Aldehyde produziert.Nicht laktosefermentierende Kolonien sind klar, farblos oder hellrosa.
Auf m-Endo LES Agar erscheinen coliforme Bakterien als rote Kolonien mit einem metallisch-grünen Glanz.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | m ENDO Agar LES |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.