Learn More
Thermo Scientific™ Middlebrook 7H10-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 11932652
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. Menge
11932652 500 g
1 options
Artikelnummer. 11932652
Marke: Thermo Scientific™ R453982
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren und kultivieren Sie Mycobacterium spp. mit Middlebrook 7H10-Agar.
Isolieren und kultivieren Sie Mycobacterium spp. mit dem Thermo Scientific™ Remel™ Middlebrook 7H10-Agar (dehydriert). Dubos und Middlebrook entwickelten Medienformulierungen, die Ölsäure und Albumin enthalten, die das Wachstum von Tuberkelbazillen erhöhten und die Organismen gegen eine Vielzahl von toxischen Substanzen schützten.1 Im Jahr 1958 verbesserten Middlebrook und Cohn die erste Formulierung von Ölsäure und Albumin-Agar, um 7H10-Agar zu erhalten, was ein schnelleres und üppigeres Wachstum von Mycobacterium-Spezies ermöglicht.2
Isolieren und kultivieren Sie Mycobacterium spp. mit Middlebrook 7H10-Agar.
  • Selektiv: Für Mycobacterium spp. von anderen Bakterien aufgrund des Vorhandenseins von Malachitgrün-Farbstoff.
  • Ermöglicht ein üppig wachsendes Mycobacterium.
Dieses Medium wird für qualitative Verfahren verwendet. Dieses Medium enthält anorganische Salze, die für das Wachstum von Mykobakterien wesentlich sind. Der Malachitgrün-Farbstoff wirkt als selektives Mittel, das andere Bakterien als Mykobakterien teilweise hemmt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Middlebrook 7H10-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
REF R09565 erfordert die Zugabe von OADC-Anreicherung, REF R450600.