Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Middlebrook 7H9-Bouillon
Artikelnummer. 15228977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15228977 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15228977 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R454012
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Die Thermo Scientific™ Remel Middlebrook-7H9-Bouillon wird für die Isolierung und Kultivierung von Mycobacterium-Spezies verwendet.
Thermo Scientific™ Remel Middlebrook-7H9-Bouillon wird für die Isolierung und Kultivierung von Mycobacterium-Spezies verwendet.
Isolieren und kultivieren Sie Mycobacterium spp. mit Middlebrook-7H9-Bouillon.
  • Einfache Handhabung: Einfache Übertragung von Kulturen, die mit biochemischen Medien getestet werden sollen.
  • Ermöglicht ein üppig wachsendes Mycobacterium
Dieses Medium wird für qualitative Verfahren verwendet. Dieses Medium enthält anorganische Salze, die für das Wachstum von Mykobakterien wesentlich sind. Ammoniumsulfat dient als Stickstoffquelle. Biotin spielt eine wichtige Rolle bei Carboxylierungs- und Decarboxylierungsreaktionen, während Pyridoxin ein Vorläufer der enzymatischen Aktivität ist. Durch Hinzufügen von ADC Enrichment wird eine Kohlenstoffquelle für Energie bereitgestellt, und Katalase minimiert toxische Effekte.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Middlebrook-7H9-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Nur für Laboranwendungen