Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ OF Medium mit 1 % Dextrose (Hugh-Liefson)
Click to view available options
Menge:
20 x 4 ml
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel OF Medium dient zur Bestimmung des oxidativen und fermentativen Metabolismus von Kohlenhydraten durch gramnegative Bakterien.
Typical fermentation media contain approximately 2% peptone and 1% carbohydrate. In media containing high concentrations of peptones, oxidative microorganisms produce alkaline by-products in quantities that neutralize the acid produced from carbohydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrieanwendung: BAM. |
| Beschreibung | OFMedium mit 1 % Dextrose (Hugh-Liefson) |
| Format | 15 mm x 103 mm, Röhrchen |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 20 x 4 ml |