Learn More
Thermo Scientific™ PathoDx™ Herpes-Typisierungs-Kontroll-Objektträger
Artikelnummer. 10221123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Objektträger/Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10221123 5 Objektträger/Pk. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10221123 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R62251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 €
    172.74 € / 1 Stück
    Sparen 28.26 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
PathoDx™ und Herpes-Typisierungs-Kontroll-Objektträger zur Verwendung mit Herpes-Immunfluoreszenz-Assays.
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Herpes-Typisierungs-Kontroll-Objektträger zur Verwendung in Herpes-Immunfluoreszenz-Assays. Das Herpes Simplex Virus (HSV) ist ein sehr altes und ubiquitäres Virus, das beim Menschen akute und rezidivierende Infektionen verursacht. In den 1960er Jahren wurde allgemein anerkannt, dass das HSV aus zwei verschiedenen Typen besteht, HSV-I und HSV-II.1 HSV-I wurde hauptsächlich mit Augen- und Oralinfektionen (oberhalb der Gürtellinie) in Zusammenhang gebracht, während HSV-II als Genitalinfektion (unterhalb der Gürtellinie) betrachtet wurde.
PathoDx Herpes Typisierungskit verwendet vier Fluoreszein-markierte, monoklonale HSV-I- und HSV-II-spezifische Antikörper (zwei für HSV-I, zwei für HSV-II), um den Herpes Simplex Virus nachzuweisen und zu identifizieren. Die Standardmethode für die Diagnose von HSV war das Wachstum in Gewebekulturzellen.2,3 Die Reagenzien sind für jeden HSV-Typ spezifisch und weisen keine kreuzreaktive Färbung auf.
  • Gebrauchsfertig – In-vitro-Diagnostikum
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
Herpes Typisierungs-Kontroll-Objektträger sind fünf einzeln folienversiegelte Objektträger in einem Reißverschlussbeutel aus Kunststoff, der ein Trockenmittel enthält. Jeder Kontroll-Objektträger hat vier Wells. Die oberen beiden Wells enthalten HSV-I-infizierte (Stamm MacIntyre) RK-13-Zellen und die unteren beiden Wells enthalten HSV-II-infizierte (Stamm MS) RK-13-Zellen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PathoDx™ Herpes-Typisierungs-Kontroll- Objektträger
Enthält 5 Objektträger, Jeder Objektträger hat 4 Wells; 2 enthalten HSV-I-infizierte Zellen und 2 enthalten HSV-II-infizierte Zellen
Menge 5 Objektträger/Pk.