Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDX™ RSV Kit, Truant-Moore
Beskrivelse
Das Remel PathoDx und RSV Kit ist ein Immunfluoreszenztest, der zum Nachweis von RSV in direkten Proben und Kulturen verwendet wird.
Enthält:
1Fläschchen mit RSV-Reagenz;1 Fläschchen mit Beladungsflüssigkeit; 5RSV-Kontrollschieber
Tekniske data
Tekniske data
| Beschreibung | Truant-Moore (5 % Säurealkohol); 250 ml x 5 Flaschen |
| Nachweisbare Analyten | Respiratorisches-Synzytial-Virus (RSV)-Antigen |
| Probentyp | Nasen-Rachen-Raum |
| Typ | Reagenz |
| Enthält | 1 Fläschchen RSV-Reagenz; 1 Fläschchen Montageflüssigkeit; 5 RSV-Kontroll-Objektträger |
| Menge | 100 Tests |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?