Learn More
Thermo Scientific™ Sedimentationsplatte (steril) R2A
Beschreibung
Zählung und Kultivierung von heterotrophen Bakterien aus Trinkwasser mit der Sedimentationsplatte (steril) R2A.
Zählung und Kultivierung von heterotrophen Bakterien aus Trinkwasser mit der Thermo Scientific™ Remel™ Sedimentationsplatte (steril) R2A. Das Wachstum von gestressten und chlortoleranten Bakterien, die aus behandelten Gewässern gewonnen werden, wird durch ein weniger nahrhaftes Medium, niedrigere Inkubationstemperaturen und längere Inkubationszeiten stimuliert. R2A-Agar wird von der American Public Health Association (APHA) in den Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser empfohlen.1 Informationen über die Wasserqualität, wie heterotrophe Plattenanzahl, können zur Bewertung der Effizienz von Behandlungsprozessen verwendet werden.
Verwenden Sie R2A-Agar für die Zählung und Kultivierung heterotropher Bakterien aus Trinkwasser. Reasoner und Geldreich der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) entwickelten R2A-Agar zur Isolierung und Rückgewinnung von aeroben und fakultativen heterotrophen Bakterien aus behandelten Trinkwasserproben.3 In diesem Medium zeigten die geringen Nährstoffe im Vergleich zu einem sehr nährstoffreichen Medium höhere Werte in behandeltem Trinkwasser, da diese Bakterien eher langsam wachsende Spezies sind und von schneller wachsenden Spezies auf einem reicheren Kulturmedium schnell unterdrückt werden.
- Empfohlen von der APHA in Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser1
- Überlegener Plate-Count-Agar bei der Verwendung von Gießplatten-, Ausstrichplatten- und Membranfiltertechnik.2
- Gebrauchsfertig – praktisches Fertigmedium
Dieses Medium enthält Pepton, das für das Wachstum notwendige stickstoffhaltige Verbindungen und Aminosäuren liefert. Der Zusatz von Dextrose dient als Kohlenstoffquelle für Energie. Hefeextrakt liefert B-Komplex-Vitamine und dient als Wachstumsförderer. Der Zusatz von löslicher Stärke als Neutralisator und Natriumpyruvat stimuliert das Wachstum von gestressten Bakterien. Puffermittel wie Dikaliumphosphat und Magnesiumsulfat halten ein osmotisches Gleichgewicht aufrecht.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sedimentationsplatte (steril) R2A |
| Format | Doppelbeutel |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10/Packung |
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.