Learn More
Thermo Scientific™ Sedimentationsplatte, steril mit Trypton-Soja-Agar (bestrahlt)
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Remel sterile Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar (bestrahlt) eignet sich für die Kultivierung von Bakterien, Hefen und Pilzen.
Die Sedimentationsplatten (einzeln und doppelt verpackt) werden in einer Reinraumumgebung hergestellt.
So lässt sich eine größtmögliche Sterilität ohne Einschränkung der Wachstumseigenschaften gewährleisten.
Jede Charge wird geprüft, um einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse sicherzustellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sterile Sedimentationsplatte Trypton-Soja-Agar |
| Format | Monoplatte – Doppel + Beutel |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 10/Packung |
| Dimensions (Dia. x H) | 85 x 13 mm |
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.