Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar
Artikelnummer. p-4523364
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Format:
15 mm x 100 mm Platte – Doppel + Beutel
32 ml – 15 mm x 85 mm-Platte – Doppel + Beutel
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17425539
Marke: Thermo Scientific™ R111879
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Thermo Scientific™ Remel Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar eignet sich für die Kultivierung von Bakterien, Hefen und Pilzen.
Trypton-Soja-Agar wird nach der Standardformel für Sojabohnen-Casein-Verdauungsagar-Medium im United States Pharmacopeia (USP) hergestellt.5 Trypton-Soja-Agar kann mit Blut ergänzt werden, um das Wachstum anspruchsvoller Bakterien oder antimikrobieller Wirkstoffe zu erleichtern, um die Auswahl verschiedener mikrobieller Gruppen aus Mischflora zu ermöglichen.
  • Empfohlen für die Verwendung in den Official Methods of Analysis von AOAC International, IDF und USDA3,4
  • Gebrauchsfertig – praktisches Fertigmedium
Dieses Medium enthält Casein und Sojapeptone, die Stickstoff, Aminosäuren und Peptide liefern, die für das Bakterienwachstum erforderlich sind. Dextrose ist eine einsatzbereite Energiequelle. Natriumchlorid liefert essentielle Elektrolyte und hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sedimentationsplatte mit Trypton-Soja-Agar
Format 15 mm x 100 mm Platte – Doppel + Beutel
Produkttyp Agar
Menge 10/Packung
Nicht als In-vitro-Diagnostikum vorgesehen.